Imprimer
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR23182-1G OR23182-250MG OR23182-5G
APOSOR23182-1GEA 29 EUR
APOSOR23182-1G APOSOR23182-250MG APOSOR23182-5G
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO₃
Point de fusion: 244…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682031
Numéro CAS: 135072-15-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III