Imprimer
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 39.3 EUR
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002554
Numéro CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3