Imprimer
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23172-1G OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA 0 EUR
APOSOR23172-1G APOSOR23172-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClOS
Point d'ébullition: 122…124 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 39827-12-8
ONU: 3261
ADR: 8,III