Imprimer
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23161-250MG OR23161-100MG OR23161-1G
APOSOR23161-250MGEA 0 EUR
APOSOR23161-250MG APOSOR23161-100MG APOSOR23161-1G
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Quinoxaline-6-carbonyl chloride
Formule: C₉H₅ClN₂O
Point de fusion: 119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682002
Numéro CAS: 258503-93-4
ONU: 3261
ADR: 8,II