Imprimer
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Point de fusion: 248…251 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01365834
Numéro CAS: 6925-00-4