Imprimer
5-Bromo-m-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G OR2316-1KG OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA 33.5 EUR
APOSOR2316-100G APOSOR2316-1KG APOSOR2316-500G
5-Bromo-m-xylène 98%
5-Bromo-m-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 202…204 °C
Densité: 1.361 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000087
Numéro CAS: 556-96-7