Imprimer
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 219 EUR
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
MW: 205.24 g/mol
Point de fusion: 260…261 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02682027
Numéro CAS: 306934-96-3