Imprimer
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 0 EUR
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formule: C₅H₆BrNO
Point d'ébullition: 44 °C/0,4mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677720
Numéro CAS: 130628-75-0
ONU: 3265
ADR: 8,III