Imprimer
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23139-250MG OR23139-100MG
APOSOR23139-250MGEA 0 EUR
APOSOR23139-250MG APOSOR23139-100MG
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole 95%
4-(Bromomethyl)-5-phenyloxazole
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407316
Numéro CAS: 368869-94-7
ONU: 3261
ADR: 8,III