Imprimer
2-Bromothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 24.8 EUR
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromothiazole
2-Bromothiazole
Formule: C₃H₂BrNS
MW: 164.03 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C
Densité: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005316
Numéro CAS: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4