Imprimer
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromobenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 34.8 EUR
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃BrN₂S
Point de fusion: 59…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460091
Numéro CAS: 1753-75-9