Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23127-1G OR23127-5G
APOSOR23127-1GEA 145 EUR
APOSOR23127-1G APOSOR23127-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₄N₂OS
Point de fusion: 89…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457949
Numéro CAS: 71605-72-6