Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23125-1G OR23125-250MG
APOSOR23125-1GEA 0 EUR
APOSOR23125-1G APOSOR23125-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681992
Numéro CAS: 321309-31-3
ONU: 1759
ADR: 8,III