Imprimer
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)-1H-imidazole hydrochloride
OR23115-1G OR23115-5G
APOSOR23115-1GEA 319 EUR
APOSOR23115-1G APOSOR23115-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride 97%
(1H-Imidazol-2-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂O
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03659700
Numéro CAS: 116177-22-1