Imprimer
Pyrrole-2-carbaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
OR23112-100G OR23112-25G OR23112-500G
APOSOR23112-100GEA 102 EUR
APOSOR23112-100G APOSOR23112-25G APOSOR23112-500G
Pyrrole-2-carbaldéhyde 99%
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Point d'ébullition: 217…219 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005217
Numéro CAS: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5