Imprimer
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23103-25G OR23103-5G
APOSOR23103-25GEA 0 EUR
APOSOR23103-25G APOSOR23103-5G
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01317806
Numéro CAS: 138163-08-3