Imprimer
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 65.4 EUR
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formule: C₈H₆BrNS
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00461195
Numéro CAS: 106086-78-6
ONU: 3261
ADR: 8,III