1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
2-(Bromoacetyl)-1,3-benzothiazole
OR23089-1G
OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA
139
EUR
APOSOR23089-1G
APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formule:
C₉H₆BrNOS Point de fusion: 86…87 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03659698 Numéro CAS: 54223-20-0 ONU: 1759 ADR: 8,III |