Imprimer
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
OR23066-25G OR23066-5G
APOSOR23066-25GEA 145 EUR
APOSOR23066-25G APOSOR23066-5G
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
2-Bromo-1-(pyridin-4-yl)ethanone hydrobromide
Formule: C₇H₇Br₂NO
MW: 280.95 g/mol
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02681893
Numéro CAS: 5349-17-7