Imprimer
3-Pyridylméthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
OR23061-25G OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA 23.2 EUR
APOSOR23061-25G APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-Pyridylméthanol
3-Pyridylméthanol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1.134 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006407
Numéro CAS: 100-55-0
EINECS: 202-864-6
Merck Index: 12,06614