Imprimer
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23033-1G OR23033-250MG OR23033-5G
APOSOR23033-1GEA 133 EUR
APOSOR23033-1G APOSOR23033-250MG APOSOR23033-5G
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
5-(Pyridin-2-yl)thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
MW: 189.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114999
Numéro CAS: 132706-12-8