Imprimer
Acide 3-furoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 173 EUR
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
Acide 3-furoïque 98%
Acide 3-furoïque
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112.08 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005350
Numéro CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9