Imprimer
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanamine
OR23012-1G OR23012-5G
APOSOR23012-1GEA 101 EUR
APOSOR23012-1G APOSOR23012-5G
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine 95%
3,4-(Ethylenedioxy)benzylamine
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 105…110 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677684
Numéro CAS: 17413-10-4
EINECS: 241-440-5
ONU: 2735
ADR: 8,III