Imprimer
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23011-1G OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA 0 EUR
APOSOR23011-1G APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009696
Numéro CAS: 164014-95-3