Imprimer
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22958-1G OR22958-5G OR22958-10G
APOSOR22958-1GEA 21.9 EUR
APOSOR22958-1G APOSOR22958-5G APOSOR22958-10G
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
tert-Butyl thiophen-2-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₃NO₂S
Point de fusion: 151…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677742
Numéro CAS: 56267-50-6