Imprimer
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22901-100G OR22901-25G
APOSOR22901-100GEA 87.3 EUR
APOSOR22901-100G APOSOR22901-25G
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 97%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Formule: C₁₃H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044806
Numéro CAS: 34737-89-8
EINECS: 252-176-5
ONU: 2735
ADR: 8,III