Imprimer
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR2282-1G OR2282-250MG OR2282-5G
APOSOR2282-1GEA 0 EUR
APOSOR2282-1G APOSOR2282-250MG APOSOR2282-5G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907674
Numéro CAS: 369638-68-6