Imprimer
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Cyclohexylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 50.9 EUR
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₁₅ClO₂S
Point de fusion: 42…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00625713
Numéro CAS: 56354-57-5
ONU: 3261
ADR: 8,III