Imprimer
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 132 EUR
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formule: C₆H₁₁NO
Point de fusion: 176…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829406
Numéro CAS: 1759-55-3