Imprimer
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22712-5G OR22712-1G
APOSOR22712-5GEA 0 EUR
APOSOR22712-5G APOSOR22712-1G
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Pyrimidyl)malondialdehyde
Formule: C₇H₆N₂O₂
Point de fusion: 227…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 28648-78-4
ONU: 1759
ADR: 8,III