Imprimer
Acide 1-phénylcyclobutanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 72.5 EUR
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
Acide 1-phénylcyclobutanecarboxylique
Acide 1-phénylcyclobutanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019262
Numéro CAS: 37828-19-6