Imprimer
Acide 6-chloro-2-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA 252 EUR
APOSOR2262-1G APOSOR2262-250MG
Acide 6-chloro-2-pyridinemétaborique
Acide 6-chloro-2-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₅BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08063028
Numéro CAS: 652148-90-8