(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
OR2256-25G
OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA
37.7
EUR
APOSOR2256-25G
APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187.24 g/mol Point de fusion: 57…63 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04038535 Numéro CAS: 103057-44-9 |