Imprimer
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G OR2255-5G OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2255-1G APOSOR2255-5G APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222.0918 g/mol
Point de fusion: 163…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663852
Numéro CAS: 857530-80-4