6-Méthylindole
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR2254-5G
OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA
0
EUR
APOSOR2254-5G
APOSOR2254-25G
6-Méthylindole
6-Méthylindole
Formule:
C₉H₉N Point d'ébullition: 112 °C/5mmHg Point de fusion: 29…32 °C Densité: 1,059 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005682 Numéro CAS: 3420-02-8 ONU: 3335 ADR: 9,III |