Imprimer
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR2248-500MG OR2248-1G OR2248-5G
APOSOR2248-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR2248-500MG APOSOR2248-1G APOSOR2248-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861762
Numéro CAS: 325775-44-8
ONU: 2810
ADR: 6.1 III