Imprimer
Ácido 5-bromo-2-tenoico 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 165 EUR
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
Ácido 5-bromo-2-tenoico 97%
Ácido 5-bromo-2-tenoico
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207.05 g/mol
Point de fusion: 138…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079725
Numéro CAS: 7311-63-9