Imprimer
Acide 4,5-dibromo-2-thenoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 284 EUR
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
Acide 4,5-dibromo-2-thenoïque
Acide 4,5-dibromo-2-thenoïque
Formule: C₅H₂Br₂O₂S
Point de fusion: 225…232 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039682
Numéro CAS: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2