Imprimer
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR22406-1G OR22406-250MG OR22406-500MG OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA 337 EUR
APOSOR22406-1G APOSOR22406-250MG APOSOR22406-500MG APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218581
Numéro CAS: 2892-27-5