Imprimer
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22348-1G OR22348-250MG
APOSOR22348-1GEA 0 EUR
APOSOR22348-1G APOSOR22348-250MG
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Benzyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022894
Numéro CAS: 10511-51-0