Imprimer
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 39.3 EUR
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Point d'ébullition: 113…114 °C/30mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006362
Numéro CAS: 5638-76-6