Imprimer
(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
OR22146-1G OR22146-5G OR22146-25G
APOSOR22146-1GEA 34.8 EUR
APOSOR22146-1G APOSOR22146-5G APOSOR22146-25G
(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one 98%
(2E)-3-Phényl-1-(2-thiényl)-2-propén-1-one
Formule: C₁₃H₁₀OS
MW: 214.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059742
Numéro CAS: 3988-77-0