Imprimer
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22121-25G OR22121-5G
APOSOR22121-25GEA 0 EUR
APOSOR22121-25G APOSOR22121-5G
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₆N₄O
Point de fusion: 280…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005555
Numéro CAS: 2503-56-2
EINECS: 219-706-7