Imprimer
4-(Ethylamino)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22095-10G OR22095-1G OR22095-5G
APOSOR22095-10GEA 114 EUR
APOSOR22095-10G APOSOR22095-1G APOSOR22095-5G
4-(Ethylamino)benzoic acid
4-(Ethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102118
Numéro CAS: 7409-09-8