Imprimer
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR22059-1G OR22059-250MG
APOSOR22059-1GEA 0 EUR
APOSOR22059-1G APOSOR22059-250MG
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
5-Aminobenzene-1,3-diol hydrochloride
Formule: C₆H₈ClNO₂
MW: 161.5862 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662897
Numéro CAS: 6318-56-5