Imprimer
4,4'-Thiodiphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 0 EUR
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
4,4'-Thiodiphénol 98%
4,4'-Thiodiphénol
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
Point de fusion: 151…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002349
Numéro CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ONU: 3261
ADR: 8,II