Imprimer
Acide 2,2-diméthylglutarique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
Acide 2,2-diméthylglutarique
Acide 2,2-diméthylglutarique
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C
Point de fusion: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004197
Numéro CAS: 681-57-2