Imprimer
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21984-100MG OR21984-1G
APOSOR21984-100MGEA 0 EUR
APOSOR21984-100MG APOSOR21984-1G
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
2-Allyl-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100646
Numéro CAS: 79950-42-8