Imprimer
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21981-1G OR21981-5G
APOSOR21981-1GEA 92.8 EUR
APOSOR21981-1G APOSOR21981-5G
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
1-(2,4-Dihydroxy-5-propylphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.23 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100627
Numéro CAS: 63411-87-0