Imprimer
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 87 EUR
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point d'ébullition: 75…80 °C/0.7mmHg
Point de fusion: 65…67 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001601
Numéro CAS: 719-22-2